主要文件
BR114935
BRAND®小型冷藏箱
PC, for 12 tubes
别名:
小型冷藏箱, 微量离心管, 样品储存, 试管, 配件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103025
NACRES:
NB.22
材料
PC
描述
bench temp.maintained -20°C time 60 min.
特點
for 12 tubes
製造商/商標名
BRAND 114935
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
PC. Mini coolers are designed to protect a wide range of solutions (enzymes, DNA, RNA, cell suspensions) by helping to maintain freezer temperatures on the lab bench. Durable polycarbonate filled with non-toxic gel. Mini coolers hold twelve 0.5 ml to 2.0 ml tubes.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)