Key Documents
Z355542
Millipore
用于微生物分析的过滤膜
pore size 0.45 μm (HA), S-Pak, Black with white grid surface
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.24
材料
cellulose acetate/cellulose nitrate mixed esters filter
製造商/商標名
Millipore HABG047S6
Millipore HABG04S6
孔徑
0.45 μm (HA)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
HA型过滤器,孔径0.45 μm,设计用于完全保留和最大限度地回收总大肠菌群和粪大肠菌群。符合饮用水分析膜过滤器适用的美国EPA标准方法和ASTM规范。
HC型过滤器,孔径0.7 μm,设计用于提高粪大肠菌群的回收率,特别是在氯化废水中。如果水样具有较高的颗粒负荷,则可使用较大的孔径以进行更快的过滤。
两种过滤器均为醋酸纤维素/硝酸纤维素混合酯。
S-Kit 包含滤膜和吸水垫,无菌单独密封,包装于(100′s)分配管中。
S-Pak 包含滤膜,无菌单独密封。