Merck
所有图片(4)
主要文件
HABG047S6
Millipore
S-Pak® 膜滤器
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black gridded membranes for microbiological analysis
别名:
S-Pak过滤器0.45µm 47mm黑色网格, 膜滤器,半透膜
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
agency
ISO 7704
無菌
sterile; ethylene oxide treated
特點
hydrophilic
individually wrapped
製造商/商標名
S-Pak®
直徑
47 mm
過濾器直徑
47 mm
孔徑
0.45 μm pore size
輸入
sample type food(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type wine
sample type soft drink
sample type sport drink
sample(s) (environmental)
sample type cider
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type cosmetics
應用
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
相容性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
S-Par滤器由混合纤维素酯(MCE)制成,具有0.45 μm孔径、黑色、带网格、47mm直径。 这些无菌、即用型、单独包装的滤器易于使用,且具有高回收率,无毒性和疏水斑点,更适合于常规的微生物学检测。
應用
用于微生物分析的薄膜过滤法水和可过滤饮料,例如瓶装水,葡萄酒,啤酒,运动饮料。它们还可用于分析药品和化妆品。
包裝
单独密封,带蓝色隔离纸,无菌
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3