Key Documents
Z336777
BRAND® PP带盖微量离心管,1.5 mL
transparent, pack of 3,000
别名:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
NACRES:
NB.11
材料
cap (Lid)
polypropylene
無菌
non-sterile
特點
RCF 20,000 × g
包裝
pack of 3,000
製造商/商標名
BRAND
高度 × 外徑
41 mm × 10.75 mm
容量
1.5 mL
膜直徑× 厚度
8.5 mm × 0.3 mm
顏色
transparent
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
均匀的盖膜厚度可确保分析仪的无障碍刺穿。盖子提供了无泄漏密封并且紧密贴合,但又很容易再次打开。毛面标记区域具有细分区域,可大致确定体积。可在20°C下承受20分钟的RCF 20000×g。
*琥珀色管特别适合于光敏试剂。
其他說明
BR780502 (India)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG