主要文件
HS4325
Microcentrifuge Tube
capacity 1.5 mL, conical bottom, pack of 1000 ea
别名:
Centrifuge Tube, Microtube
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
NACRES:
NB.11
材料
conical bottom
flat cap
natural polypropylene
無菌
non-sterile
特點
cap pushfit attached cap
包裝
pack of 1000 ea
製造商/商標名
Heathrow Scientific HS4325
藝帽直徑
13.4 mm
容量
1.5 mL
管直徑
12.9 mm
適合性
suitable for (Microcentrifugation)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Microcentrifuge Tubes are certified DNase, RNase and Pyrogen free.
特點和優勢
  • Microtube Volume- 1.5 mL
  • 100% polypropylene
  • Attached flat cap for easy one-handed use
  • Frosted writing area and a syringe pierceable cap
  • Autoclavable
  • Disposable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)