Z330884
1 of 10
Sigma-Aldrich
Z260703
Nalgene® FEP separatory funnel
Z243213
微量刮勺
Z548634
Aldrich® addition funnel
Supelco
64825
Soxhlet 萃取设备
Z648299
微量称重勺和小铲套装
23233
棕色储存瓶
Z530603
Dropping bottle with graduated dropper
Z281514
Scienceware® Vikem® pipette aid
58061
Supelco® 流动相过滤装置 1
CLS11405
Corning® Erlenmeyer flask, with aseptic connector
borosilicate glass 3.3 glass key
joint: ST/NS29/32
graduated: no
Bistabil®Lenz 4.0100.58
500 mL
4.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
玻璃耗材
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。