主要文件
Z329959
BRAND® narrow-mouth bottle, LDPE
capacity 50 mL
别名:
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent
接合處
Joints threaded neck (GL18)
描述
dropper nozzle caps available
特點
with cap
包裝
pkg of 100
製造商/商標名
BRAND 129428
容量
50 mL
直徑× 高度
39 mm × 85 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Economical multipurpose bottle, flexible. Supplied with cap.
其他說明
BR129428 (India)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)