主要文件
CLS430921
Corning ® 50 mL PP 离心管,自立式
clear polypropylene, sterile, Bottom style: conical, self-standing, pack of 25 (bulk packed), cap (CentriStar), case of 500
别名:
50 mL 离心管, 离心管, 自立式离心管
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.82
材料
cap (CentriStar)
clear polypropylene
conical bottom tube (self-standing)
無菌
sterile
sterile
特點
RCF 3000 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL
Bottom style: conical, self-standing
包裝
pack of 25 (bulk packed)
case of 500
製造商/商標名
Corning 430921
參數
3000 × g max. RCF
外徑 × 長度
29.1 mm × 114.9 mm
藝帽直徑
35.2 mm
35.2 mm , approx.
容量
50 mL
顏色
clear tube
clear
接頭
cap (CentriStar)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
  • 以原生聚丙烯母料制造。
  • 温度范围为-80°C至+ 120°C
  • 管子有5年的保质期
  • Leakproof CentriStar盖设计确保紧密密封
  • 易于开启/关闭的盖子实现符合人体工程学的盖操作
  • 离心管具有黑色印字刻度和大的白色标记点
  • 经认证无热原、无重金属的色母料
  • 符合USP标准
法律資訊
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
CLS430921-100EA4061833875940
CLS430921-500EA4061833887356