主要文件
V7384
Nunc® 冻存管®
capacity 1 mL, Internal thread, conical bottom (self-standing), pack of 2000 ea (4 x 500 ea)
别名:
cryogenic tubes, cryogenic vials
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121704
NACRES:
NB.22
材料
colorless tube
conical bottom (self-standing)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene tube
描述
cryogenic vial, 1.0 mL, internal thread, conical bottom, free standing, 2000/cs
無菌
sterile (with writing area)
特點
RNase and DNase free
Internal thread
internal thread; screw cap
包裝
case of 2000 ea
pack of 2000 ea (4 x 500 ea)
pack of 50
製造商/商標名
Nunc 366656
參數
-150 °C min. temp.
技術
cryopreservation: suitable
長度 × 直徑
42 mm × 12.5
容量
1 mL
管直徑
12.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 用于生物材料的低温运输和储存
  • 符合国际航空运输协会对诊断样本运输的要求
  • 使用非细胞毒性、非诱变性的原材料和无热源体外诊断(IVD)兼容试管,增强样本安全性
  • 低细胞粘附性和低蛋白结合性
  • 用于基因组应用的试管经过DNase和RNase认证,确保无核酸酶污染
  • 无菌(SAL 10-6)保证最高无菌度
  • 内部带螺纹的试管适用于存储至液氮气相
  • 外部带螺纹的试管适用于从一般冷藏(+4 °C)至液氮气相的存储 *在液氮液相等极端存储条件下,必须使用CryoFlex管材。
*在液氮液相等极端存储条件下,必须使用CryoFlex管材。
法律資訊
CryoFlex is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)