CLS3415
Corning® Transwell® 24 well plates
3.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round wells, clear bottom, clear wells, flat bottom wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, case of 48, pack of 12
别名:
细胞培养嵌入物
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
41122107
NACRES:
NB.13
推荐产品
产品名称
Corning® Transwell® 聚碳酸酯膜细胞培养插入物(小室), 6.5 mm Transwell with 3.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/ lid, sterile, 48/cs
材料
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
無菌
sterile
特點
lid
skirt
包裝
pack of 12
case of 48
製造商/商標名
Corning 3415
技術
cell culture | mammalian: suitable
小室有效容積
0.1 mL
膜直徑
6.5 mm
尺寸
24 wells
表面積
0.33 cm2 , cell growth area
孔有效容積
0.6 mL
顏色
translucent
孔徑
3.0 μm
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
- 10μm 厚半透明聚碳酸酯膜
- 进行了最佳细胞附着处理
- 12 个垫片包装在 24 孔板中,每箱 4 个
- 膜必须染色以确保细胞可视性
- 经伽马辐照灭菌
Transwell细胞培养插入物(小室)是一种方便、易于使用的可渗透支持装置,可用于研究锚定依赖性和锚定非依赖性细胞系。它们采用10 μm透明聚碳酸酯薄膜,有多种孔径可供选择。 Transwell已经过处理最适用于细胞附着。 细胞必须通过染色以进行观察。 PC膜与大多数有机固定剂和染料兼容。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.