产品名称
抗γ-微管蛋白抗体,小鼠单克隆 小鼠抗, clone GTU-88, ascites fluid
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
GTU-88, monoclonal
分子量
antigen 48 kDa
包含
15 mM sodium azide
物種活性
rat, hamster, chicken, human, bovine, canine, Xenopus, mouse
技術
immunocytochemistry: 1:5,000-1:10,000 using HeLa cells
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:10,000 using cultured chicken fibroblast extract
同型
IgG1
UniProt登錄號
應用
research pathology
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TUBG1(7283)
mouse ... Tubg1(103733)
rat ... Tubg1(252921)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
抗γ-微管蛋白(小鼠IgG1亚型)单克隆抗体来自于免疫小鼠骨髓瘤细胞和脾细胞相互融合而产生的GTU-88杂交瘤细胞。
特異性
免疫原
應用
单克隆抗γ-微管蛋白也适用于免疫印迹、培养细胞的免疫细胞化学染色、以及ELISA等免疫化学应用。
生化/生理作用
外觀
儲存和穩定性
免責聲明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.