抗體表格
purified antibody (purified from hybridoma cell culture)
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
GTU-88, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 48 kDa
物種活性
rat, hamster, chicken, human, bovine, canine, Xenopus, mouse
包裝
antibody small pack of 25 μL
加強驗證
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1 mg/mL
技術
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL using HeLa cells
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of chicken fibroblasts
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TUBG1(7283)
mouse ... Tubg1(103733)
rat ... Tubg1(252921)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
特異性
免疫原
應用
- 蛋白印迹分析
- 免疫组织化学
- 免疫细胞学
生化/生理作用
外觀
儲存和穩定性
免責聲明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3