About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)11CO2C2H5
CAS号:
分子量:
242.40
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
推荐产品
生物源
plant (vegetable)
品質等級
化驗
≥99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
121-123 °C/2.2 mmHg (lit.)
密度
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
脂質類型
saturated FAs
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-4-2/h3-14H2,1-2H3
InChI 密鑰
QJYYMNOTJXIOBP-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves