主要文件
8.20103
Sigma-Aldrich
p-Anisidinium chloride
for synthesis
别名:
p-Anisidinium chloride, p-Anisidinium chloride, 4-Methoxyanilinium chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(CH3O)C6H4NH3Cl
CAS号:
分子量:
159.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
243-657-0
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
mp
217-220 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cl-].[N+H3]c1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C7H9NO.ClH/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7;/h2-5H,8H2,1H3;1H
InChI 密鑰
VQYJLACQFYZHCO-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 217 °C
Melting range (upper value): ≤ 220 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3