主要文件
T4897
Sigma-Aldrich
凝血酶 来源于兔血浆
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.61
生物源
rabbit plasma
品質等級
形狀
solid
比活性
≥500 units/mg protein
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
基因資訊
rabbit ... F2(100009146)
單位定義
活性以NIH单位表示,它是通过与NIH凝血酶参考标准品直接对比而获得的。
分析報告
NIH 试验程序使用 0.2ml 稀释血浆(与生理盐水 1:1)作为底物,0.1根据改进的 Biggs 方法,ml 凝血酶样本(在 1% 缓冲白蛋白溶液中稳定)。仅使用 15-25 秒范围内的凝血时间测定凝血酶浓度。
其他說明
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.