Merck
T2928
Sigma-Aldrich
单克隆抗酪氨酸羟化酶 小鼠抗
clone TH-16, ascites fluid
别名:
Anti-DYT14, Anti-DYT5b, Anti-TYH
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
TH-16, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
物種活性
rat, sheep, human, monkey, bovine, rabbit, guinea pig
技術
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable using native or SDS-denatured TH.
microarray: suitable
western blot: 1:8,000 using extracts of cultured rat adrenal pheochromocytoma (PC12) cells.
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TH(7054)
rat ... Th(25085)
一般說明
单克隆抗-酪氨酸羟化酶(小鼠 IgG1 同种型)抗体源自TH-16杂交瘤,该杂交瘤由小鼠骨髓瘤细胞和免疫BALB/c小鼠的脾细胞融合产生。酪氨酸羟化酶(TH)在人类中存在四种同工型。分别是TH-1(M.W.55600)、TH-2(含4个额外氨基酸; M.W.56,000),TH-3,(含27个额外氨基酸; M.W.58,100)和TH-4(含4个额外氨基酸和27个额外氨基酸;M.W.58,500)。只有人类能表达全部四种同工型,而其他所有类人猿仅能表达TH-1同工型和TH-2同工型。
酪氨酸羟化酶 (TH) 由定位于人染色体 11p15 的基因编码。TH 是四个相同亚基的四聚体,具有调控、催化和四聚结构域。该酶利用酪氨酸、四氢生物蝶呤 (BH4) 和 O2 作为辅底物,并利用 Fe2+ 作为辅因子。
特異性
该抗体识别存在于啮齿类动物和人酪氨酸羟化酶的 N-末端区域(40-152 氨基酸之间)中的表位。TH-16 可以检测到完整的亚基和 59/57 kDa 的双体,以及由严重蛋白水解产生的一系列分子量降低的 TH 形式。
免疫原
大鼠酪氨酸羟化酶 (TH)。
應用
小鼠抗酪氨酸羟化酶单克隆抗体还用于:
  • 免疫印迹
  • 免疫荧光标记
  • 免疫组化染色
  • 酶联免疫吸附测定(ELISA)
  • 斑点印迹
  • 免疫沉淀
  • 免疫细胞化学
用小鼠制备的抗酪氨酸羟化酶单克隆抗体可用于免疫组化和免疫荧光双标记。
生化/生理作用
酪氨酸羟化酶 (TH) 催化儿茶酚胺神经递质生物合成(即将 L-酪氨酸转化为 L-多巴)的第一个限速步骤。L-苯丙氨酸对 TH 的抑制可能在苯丙酮尿症中发挥关键作用,并可阻止去甲肾上腺素合成。通过磷酸化,可以调节TH的活性。TH 表达下降与各种神经精神疾病有关,例如精神分裂症和帕金森病 (PD)。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Influence of aging on the dopaminergic neurons in the substantia nigra pars compacta of rats
Gao J, et al.
Current Aging Science, 4(1), 19-24 (2011)
Selective cholinergic depletion of pedunculopontine tegmental nucleus aggravates freezing of gait in parkinsonian rats
Xiao H, et al.
Neuroscience Letters, 659, 92-98 (2017)
Evelyn H Schlenker et al.
Brain research, 1401, 40-51 (2011-06-15)
Hypothyroidism can lead to depressed breathing. We determined if propylthiouracil (PTU)-induced hypothyroidismin hamsters (HH) altered dopamine D1 receptor expression, D1 receptor-modulated ventilation, and ventilatory chemoreflex activation by hypoxia or hypercapnia. Hypothyroidism was induced by administering 0.04% PTU in drinking water
Monica S Montesinos et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 28(13), 3350-3358 (2008-03-28)
Chromogranins (Cgs) are the major soluble proteins of dense-core secretory vesicles. Chromaffin cells from Chga null mice [chromogranin A knock-out (CgA-KO)] exhibited approximately 30% reduction in the content and in the release of catecholamines compared with wild type. This was
The astrocytic response to the dopaminergic denervation of the striatum.
Morales I, et al.
Journal of Neurochemistry, 139(1), 81-95 (2016)