主要文件
T0706
Sigma-Aldrich
原弹性蛋白 人
recombinant, expressed in E. coli, 1 mg
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.75
重組細胞
expressed in E. coli
品質等級
描述
1 mg recombinant human Tropoelastin as lyophilized powder.
無菌
electron beam irradiated
濃度
1 mg
雜質
≤10 EU/mL Endotoxin
儲存溫度
−20°C
一般說明
原弹性蛋白是一种 60-72 kDa 的选择性剪接细胞外基质蛋白。它是弹性蛋白的可溶性前体,分布于弹性组织中。 原弹性蛋白由一个 N 端 26 个氨基酸的信号肽和高度碱性的高度保守的 C 端结构域组成,这对于弹性蛋白的结合和细胞相互作用都是必需的。它还具有一个疏水结构域和外显子 26A,其为一个不寻常的高度亲水结构域。
應用
制备程序
使用该程序作为指导,以确定所选培养系统的最佳包被条件。
1. 向含 1 mg 的原弹性蛋白血清瓶中加入 1 mL 无菌 0.25% 冰醋酸溶液。
2. 轻轻混匀内容物,直至材料完全溶解。溶液可能保持轻微浑浊。
3. 如果需要,将所需体积的溶液从血清瓶转移到稀释容器中。使用无菌 0.25% 乙酸溶液进一步稀释至所需浓度。典型的工作浓度范围为 1 至 50μg/ml。
4. 在培养表面加入适量稀释的原弹性蛋白材料。
5. 室温或 37°C,加盖孵育约 1.5 小时。
6. 温育后,吸取任何剩余的材料。
7. 用无菌水仔细冲洗涂层表面,避免划伤表面。
8. 涂覆面准备就绪。如果保持无菌性,也可将其储存在 2-10°C 潮湿或空气干燥条件下。
注:为保持无菌性,在层流净化罩中采用无菌技术进行所有操作。
生化/生理作用
原弹性蛋白具有凝聚性质,在纤维的形成和组装中起着重要作用。 原弹性蛋白的异常与遗传性疾病——皮肤松弛症(皮肤失去弹性)的发生有关。
特點和優勢
原弹性蛋白以其天然状态提供。它是独特的,因为它在细胞合成后立即交联,并在输出到细胞外基质的过程中交联。
品質
通过SDS-PAGE鉴定和纯度测定
其他說明
建议溶解前-20°C 保存。建议复溶后在 2-10 °C 下储存。
在-20°C 下储存时,有效期为 24 个月。2-10°C 储存时,复溶后有效期为 3 个月
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Domains in Tropoelastin That Mediate Elastin Deposition in Vitro and in Vivo.
Kozel, B., et al.
The Journal of Biological Chemistry, 2378 (20), 18491-18498 (2003)
Jeff Holst et al.
Nature biotechnology, 28(10), 1123-1128 (2010-10-05)
Surprisingly little is known about the effects of the physical microenvironment on hemopoietic stem and progenitor cells. To explore the physical effects of matrix elasticity on well-characterized primitive hemopoietic cells, we made use of a uniquely elastic biomaterial, tropoelastin. Culturing
Nasim Annabi et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 28(1), 40-49 (2015-11-10)
A highly elastic hybrid hydrogel of methacryloyl-substituted recombinant human tropoelastin (MeTro) and graphene oxide (GO) nanoparticles are developed. The synergistic effect of these two materials significantly enhances both ultimate strain (250%), reversible rotation (9700°), and the fracture energy (38.8 ±
Coacervation of tropoelastin results in fiber formation.
Cox B A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 249(3), 997-998 (1974)
Tropoelastin.
Wise S G and Weiss A S
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 41(3), 494-497 (2009)