Merck
T0299
Sigma-Aldrich
α,β-Trehalose
≥98%
别名:
α-D-Glucopyranosyl β-D-glucopyranoside, Neotrehalose
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H22O11
CAS号:
分子量:
342.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
生物源
plant
化驗
≥98%
形狀
crystalline powder
技術
HPLC: suitable
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12+/m1/s1
InChI 密鑰
HDTRYLNUVZCQOY-BTLHAWITSA-N
其他說明
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)