化驗
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
形狀
powder
光學活性
[α]20/D +176 to +186°, c = 2% in H2O
分子量
378.33 g/mol
雜質
≤0.1% glucose
燃燒殘留物
≤0.1% (as SO4)
溶解度
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
應用
microbiology
SMILES 字串
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
InChI 密鑰
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1