主要文件
SYNS371004
Synthware microliter syringe
borosilicate glass 3.3, needle, Bevel Tip, capacity 10 μL
别名:
Synthware S371004, glass sample syringe
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass 3.3
特點
needle Bevel Tip
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Kemtech S371004
容量
10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Microliter Sample Syringe, Capacity: 10ul
應用
kemetch; synthware; syringe; microliter
特點和優勢
Organic Chemistry
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)