材料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
針尺寸
26s ga (bevel tip)
特點
N.I.S.T. traceable calibrated syringe
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton DS80300
針長
2 in.
容積
10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
这种 NIST(美国国家标准技术研究院)可溯源校正注射器设备可提供恒定的进样速率。LCD 显示屏显示的进样针体积在预设体积的±0.5%误差范围内。细调指轮可以设置注射器体积,活塞限位器可以设置以便重复进样。701N 为粘合针头,RN 注射器带有可拆卸的 2 英寸(51mm) 斜口针头。
法律資訊
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.