主要文件
SYNP290170
Synthware Crystallizing dish with spout
clear borosilicate glass 3.3, volume 150 mL, diam. × H 80 mm × 40 mm
别名:
Synthware P290170
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.43
材料
clear borosilicate glass 3.3
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Kemtech P290170
直徑× 高度
80 mm × 40 mm
容積
150 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Dish, Crystallizing, With Spouts, 80X40mm, 150mL Capacity
應用
kemetch; synthware; dish; crystallizing
特點和優勢
Organic Chemistry
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)