Key Documents
SYNP191025
Synthware class A single volume pipet
bottle capacity 25 mL, borosilicate glass 3.3
别名:
Synthware P191025, Pasteur pipette
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass 3.3
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Kemtech P191025
瓶容量
25 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Pipets, Single Volume, Class A, 25mL
應用
kemetch; synthware; pipet; volumetric; class a
特點和優勢
Organic Chemistry
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.