Merck
CLS7095D9
Corning® 一次性巴斯德移液器,大包装
size 9 in., borosilicate
别名:
Pipettes, pipettes, serological pipets, serological pipettes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
eCl@ss:
32079210
NACRES:
NB.04
材料
borosilicate glass
無菌
non-sterile
包裝
pack of 200 ea
製造商/商標名
Corning 7095D-9
尺寸
9 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Corning®一次性巴斯德吸管是由坚固和光学透明硼硅酸盐玻璃制成。
  • 一次性移液管可防止贵重标本或实验室试剂交叉污染的风险。
  • 在顶部下方一英寸处设有一个收缩结构,以方便插塞。
  • 非常适合用于细菌学、免疫学、血液学和血清学研究以及血库和临床化学程序中的非体积移液工作。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2