主要文件
SYNF208450
Synthware three neck full jacket round bottom flask with vertical side necks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 29/42
别名:
Synthware F208450, 3-neck reaction flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104812
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass 3.3
clear
接合處
center joint: ST/NS29/42
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Kemtech F208450
容量
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Flask, Round Bottom, Three Neck, Full Jacket, 500mL, 29/42 Joint
應用
kemetch; synthware; flask; round bottom; three neck
特點和優勢
Organic Chemistry
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)