化驗
≥95% (HPLC)
形狀
aqueous solution
包裝
pkg of 250 nmol
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
A fluorogenic, acetylated peptide substrate for HDAC′s. It is a suitable substrate for many HDAC′s tested so far, except class 2a HDAC.
應用
Study enzyme kinetics, and screen small molecule inhibitors for drug discovery and HTS applications.
外觀
Supplied as a 5 mM solution in DMSO.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门