Merck
SML3527
Sigma-Aldrich
Ro 08-2750
≥95% (HPLC)
别名:
2,3,4,10-Tetrahydro-7,10-dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridine-8-carboxaldehyde, 7,10-Dimethyl-2,4-dioxo-2,3,4,10-tetrahydrobenzo[g]pteridine-8-carbaldehyde, 8a-Oxolumiflavin, Ro 082750, Ro08-2750
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H10N4O3
CAS号:
分子量:
270.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
顏色
, Light yellow to orange
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1=CC(N=C2C(N3)=O)=C(C=C1C=O)N(C)C2=NC3=O
InChI
1S/C13H10N4O3/c1-6-3-8-9(4-7(6)5-18)17(2)11-10(14-8)12(19)16-13(20)15-11/h3-5H,1-2H3,(H,16,19,20)
InChI 密鑰
JDEMVNYMYPJJIM-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
Nerve growth factor (NGF) TrkA-/p75NTR (CD271)-binding and Musashi (MSI1, MSI2) RNA-binding antagonist (blocker, neutralizer).
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Muta. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)