Merck
SML3151
Sigma-Aldrich
PF-06819784
≥98% (HPLC)
别名:
(2R,3R)-1-[[3-[4-[2-(4-Morpholinyl)-5-pyrimidinyl]phenyl]-1H-1,2,4-triazol-1-yl]carbonyl]-2-phenyl-3-piperidinecarboxylic acid, C11, LYPLAL1 inhibitor C11, LYPLAL1-IN-11
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H29N7O4
分子量:
539.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
2-8°C
生化/生理作用
C11 (LYPLAL1-IN-11) is a cell penetrant potent and selective covalent inhibitor of lysophospholipase-like 1 (LYPLAL1). C11 significant increase in glucose production in human, rat, and mouse hepatocytes.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3