SML2758
达格列净丙二醇一水合物
≥98% (HPLC)
别名:
(1S)-1,5-酐-1-C-[4-氯-3-[(4-乙氧基苯基)甲基]苯基]-D-葡萄糖醇(S)-丙烷-1,2-二醇(1:1)一水合物, BMS 512148 丙二醇水合物, BMS-512148 丙二醇水合物, 达格列净丙二醇水合物, 达格列净(S)-丙二醇一水合物, (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(3-(4-乙氧基苄基)-4-氯苯基)-6-羟甲基-四氢-2H-吡喃-3,4,5-三醇丙二醇一水合物
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D +17 to +25, c = 1.0 in chloroform-d
儲存條件
desiccated
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Clc1c(cc(cc1)[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO)Cc2ccc(cc2)OCC.O[C@H](CO)C.O
InChI
1S/C21H25ClO6.C3H8O2.H2O/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21;1-3(5)2-4;/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3;3-5H,2H2,1H3;1H2/t17-,18-,19+,20-,21+;3-;/m10./s1
InChI 密鑰
GOADIQFWSVMMRJ-UPGAGZFNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3