API 家族
atorvastatin
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
[Ca+2].Fc5ccc(cc5)c6[n](c(c(c6c8ccccc8)C(=O)Nc7ccccc7)C(C)C)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O.Fc1ccc(cc1)c2[n](c(c(c2c4ccccc4)\C(=N\c3ccccc3)\[O-])C(C)C)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-].O.O.O
InChI
1S/2C33H35FN2O5.Ca.3H2O/c2*1-21(2)31-30(33(41)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-26(37)19-27(38)20-28(39)40;;;;/h2*3-16,21,26-27,37-38H,17-20H2,1-2H3,(H,35,41)(H,39,40);;3*1H2/q;;+2;;;/p-2/t2*26-,27-;;;;/m11..../s1
InChI 密鑰
SHZPNDRIDUBNMH-NIJVSVLQSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
阿托伐他汀钙是HMG-CoA还原酶的选择性合成抑制剂。它不溶于pH低于4的水性溶液,易溶于甲醇。
應用
也可根据以下美国药典专题用于制备测定和杂质分析用的系统适用性、标准物质、系统适用性储备、鉴定和标准物质储备溶液:
- 阿托伐他汀钙
- 阿托伐他汀钙片
- 氨氯地平阿托伐他汀片
分析報告
其他說明
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3