Merck
SML2389
Sigma-Aldrich
AP39
≥95% (HPLC)
别名:
AP 39, AP-39, (10-氧代-10-(4-(3-硫基-3H-1,2-二巯-5-基)苯氧基)癸基)三苯基溴化鏻
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C37H38BrO2PS3
分子量:
721.77
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
(Add Desiccant)
顏色
white to dark orange
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(OC1=CC=C(C2=CC(SS2)=S)C=C1)CCCCCCCCC[P+](C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5.[Br-]
InChI
1S/C37H38O2PS3.BrH/c38-36(39-31-26-24-30(25-27-31)35-29-37(41)43-42-35)23-15-4-2-1-3-5-16-28-40(32-17-9-6-10-18-32,33-19-11-7-12-20-33)34-21-13-8-14-22-34;/h6-14,17-22,24-27,29H,1-5,15-16,23,28H2;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
PUEBFERUDPTIDR-UHFFFAOYSA-M
生化/生理作用
AP39是茴香脑二硫代乙硫酮(ADT-OH)衍生的硫化氢(H2S)供体,具有亲脂性&带正电荷的三苯基鏻(TP)部分,用于线粒体靶向的H2S释放。AP39刺激线粒体电子传递和细胞生物能功能,防止氧化应激诱导时线粒体DNA损伤和细胞死亡(有效浓度30-100 nM;bEnd.3细胞)。在各种啮齿动物模型中证明了AP39的体内功效(0.1-1 μmol/kg iv;0.1-0.3 mg/kg ip),包括心脏骤停后的神经损伤,缺血再灌注后的肾损伤,烧伤引起的器官损伤,以及APP/PS1小鼠的脑萎缩。
线粒体靶向硫化氢(H2S)供体,可在体外体内防止线粒体应激诱导的细胞和组织损伤。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)