产品名称
7-AAD即用型溶液, 1 mg/mL
形狀
liquid (solution in DMSO:H2O (1:1))
品質等級
儲存條件
protect from light
濃度
1 mg/mL
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N21C(CCC2)C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)OC(C(C(=O)NC(C1=O)C(C)C)NC(=O)c3c4c(c(c(c3)N)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7N(CCC7)C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C)C)C(C)C)C)C
InChI
1S/C62H87N13O16/c1-26(2)42-59(85)74-21-17-19-36(74)57(83)70(13)24-38(76)72(15)48(28(5)6)61(87)89-32(11)44(55(81)66-42)68-53(79)34-23-35(63)30(9)51-46(34)65-47-40(41(64)50(78)31(10)52(47)91-51)54(80)69-45-33(12)90-62(88)49(29(7)8)73(16)39(77)25-71(14)58(84)37-20-18-22-75(37)60(86)43(27(3)4)67-56(45)82/h23,26-29,32-33,36-37,42-45,48-49H,17-22,24-25,63-64H2,1-16H3,(H,66,81)(H,67,82)(H,68,79)(H,69,80)
InChI 密鑰
YXHLJMWYDTXDHS-UHFFFAOYSA-N
一般說明
激发波长:503 nm(含0.1 mM EDTA的0.01 M, pH 7.0磷酸盐缓冲液);550 nm
发射: 675 nm(含0.1 mM EDTA的0.01 M, pH 7.0磷酸盐缓冲液);672 nm
DNA复合物:
激发波长:543 nm; ± 555 nm
发射: 655 nm; ± 665 nm
應用
生化/生理作用
重構
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1