主要文件
SML1624
Sigma-Aldrich
JNJ-63533054
≥98% (HPLC)
别名:
(S)-3-Chloro-N-(2-oxo-2-((1-phenylethyl)amino)ethyl)benzamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H17ClN2O2
分子量:
316.78
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D -89 to -99°, c = 1 in ethanol
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
生化/生理作用
JNJ-63533054 is a potent and selective agonist of the orphan receptor hGPR139, a GPCR receptor expressed in the brain in circumventricular regions of the habenula and septum. JNJ-63533054 has an EC50 value of 16 nM, crosses the blood-brain barrier, and is orally available.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)