Merck
SML1457
Sigma-Aldrich
洛那法尼布
≥98% (HPLC)
别名:
4- [2- [4-[(11R)-3,10-二溴-8-氯-6,11-二氢-5H苯并[5,6]环庚[1,2-b]吡啶-11-基] -1-哌啶基] -2-氧乙基] -1-哌啶甲酰胺, SCH-66336, SCH66336
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H31Br2ClN4O2
分子量:
638.82
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(N)N(CC1)CCC1CC(N2CCC([C@H]3C(N=CC(Br)=C4)=C4CCC5=C3C(Br)=CC(Cl)=C5)CC2)=O
InChI
1S/C27H31Br2ClN4O2/c28-20-12-19-2-1-18-13-21(30)14-22(29)24(18)25(26(19)32-15-20)17-5-9-33(10-6-17)23(35)11-16-3-7-34(8-4-16)27(31)36/h12-17,25H,1-11H2,(H2,31,36)/t25-/m1/s1
InChI 密鑰
DHMTURDWPRKSOA-RUZDIDTESA-N
基因資訊
一般說明
洛那法尼(SCH66336)是法呢基转移酶抑制剂(FTI)。K- 和 N-Ras 是法呢基转移酶的底物。
生化/生理作用
洛那法尼可防止 H-Ras 和其他法尼基化蛋白的翻译后脂质修饰。洛那法尼治疗导致微管成束、微管乙酰化增加、稳定和抑制微管动力学。
洛那法尼是法尼基转移酶的有效抑制剂,法尼基转移酶是负责蛋白质(包括 Ras)翻译后修饰的酶,可使蛋白质具有足够的疏水性,可转运至质膜。 法尼基化调节控制细胞存活、增殖和分化的信号级联反应,因此多种可能的用途不足为奇 一种蛋白质(包括 Ras)翻译后修饰的酶,可使蛋白质具有足够的疏水性,可转运至质膜 洛那法尼已被研究用于治疗早衰、各种癌症和 D 型肝炎。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
The synergistic combination of the farnesyl transferase inhibitor lonafarnib and paclitaxel enhances tubulin acetylation and requires a functional tubulin deacetylase.
Marcus AI, et al.
Cancer Research, 65(9), 3883-3893 (2005)
The farnesyl transferase inhibitor (FTI) SCH66336 (lonafarnib) inhibits Rheb farnesylation and mTOR signaling Role in FTI enhancement of taxane and tamoxifen anti-tumor activity.
Basso A D, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 280(35), 31101-31108 (2005)
Oren Yakovian et al.
iScience, 25(11), 105282-105282 (2022-10-29)
NRas is a key mediator of the mitogenic pathway in normal cells and in cancer cells. Its dynamics and nanoscale organization at the plasma membrane (PM) facilitate its signaling. Here, we used two-color photoactivated localization microscopy to resolve the organization