Merck
SML1456
Sigma-Aldrich
Thaxtomin A
≥98% (HPLC)
别名:
Thaxtomine A, (3R,6S)-3-羟基-3-[(3-羟基苯基)甲基] -1,4-二甲基-6-[(4-硝基-1H-吲哚-3-基)甲基] -2,5-哌嗪二酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H22N4O6
分子量:
438.43
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
yellow to orange
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(N(C)[C@@H]1CC2=CNC3=C2C([N+]([O-])=O)=CC=C3)[C@@](CC4=CC(O)=CC=C4)(O)N(C)C1=O
InChI
1S/C22H22N4O6/c1-24-18(10-14-12-23-16-7-4-8-17(19(14)16)26(31)32)20(28)25(2)22(30,21(24)29)11-13-5-3-6-15(27)9-13/h3-9,12,18,23,27,30H,10-11H2,1-2H3/t18-,22-/m1/s1
InChI 密鑰
QRDNJYNIEGRRKV-XMSQKQJNSA-N
一般說明
Thaxtomin A属于4-硝基吲哚-3-基-2,5-二氧哌嗪类化合物。
生化/生理作用
Thaxtomin A对纤维素合成的抑制作用表明了植物与病原体的相互作用。同时,它还会导致下胚轴肿胀并降低幼苗生长。Thaxtomin A会导致马铃薯中常见的疮痂病。总体而言,它会减弱受感染植物的细胞生长并诱导细胞死亡。
Thaxtomin A是一种硝化的二酮哌嗪植物毒素,由可导致植物细胞坏死的疮痂病链霉菌产生。Thaxtomin A是一种有效的植物纤维素合成抑制剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Thaxtomin A induces programmed cell death in Arabidopsis thaliana suspension-cultured cells
Duval I, et al.
Planta, 222(5), 820-831 (2005)
Thaxtomin A affects CESA-complex density, expression of cell wall genes, cell wall composition, and causes ectopic lignification in Arabidopsis thaliana seedlings
Bischoff V, et al.
Journal of Experimental Botany, 60(3), 955-965 (2009)