Merck
SML1225
Sigma-Aldrich
吲哚美辛
≥98% (HPLC)
别名:
N 1 -(3-氯-1 H -吲哚-7-基)-1,4-苯二磺酰胺, N -(3-氯-1H-吲哚-7-基)-4-氨磺酰基苯磺酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H12ClN3O4S2
分子量:
385.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to pink
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
ClC1=CNC2=C1C=CC=C2NS(C3=CC=C(S(=O)(N)=O)C=C3)(=O)=O
InChI
1S/C14H12ClN3O4S2/c15-12-8-17-14-11(12)2-1-3-13(14)18-24(21,22)10-6-4-9(5-7-10)23(16,19)20/h1-8,17-18H,(H2,16,19,20)
InChI 密鑰
SETFNECMODOHTO-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
Indisulam 是一种碳酸酐酶抑制剂和抗肿瘤 CDK 抑制剂。
Indisulam 是一种碳酸酐酶抑制剂和抗肿瘤 CDK 抑制剂。Indisulam 通过耗竭细胞周期蛋白 E 来靶向细胞周期的 G1 期。诱导 p53 和 p21,并抑制 CDK2,导致 G1/S 转换受阻。
靛磺兰是合成的磺胺化合物。 体外 体内 研究指出,靛玉红可阻止视网膜母细胞瘤蛋白磷酸化。也抑制细胞周期蛋白 A 和 B1 的活性。已知吲哚美辛可促进细胞凋亡。吲哚美辛是一种强效的细胞脱氢酶抑制剂,因此,可能干扰代谢途径,如苹果酸-天冬氨酸穿梭、糖酵解和糖异生。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Semi-physiological model describing the hematological toxicity of the anti-cancer agent indisulam.
van Kesteren C, et al.
Investigational New Drugs, 23(3), 225-234 (2005)
Sung Ah Kim et al.
Molecules and cells, 43(11), 935-944 (2020-11-11)
Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator (ARNT) plays an essential role in maintaining cellular homeostasis in response to environmental stress. Under conditions of hypoxia or xenobiotic exposure, ARNT regulates the subset of genes involved in adaptive responses, by forming heterodimers with