主要文件
SML1153
Sigma-Aldrich
艰难梭菌毒素B
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder, cellular toxin
别名:
C. difficile Toxin B, Clostridium Toxin B
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
产品名称
艰难梭菌毒素B, ≥95% (SDS-PAGE)
品質等級
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized powder
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
从艰难梭菌菌株 VPI10463(毒素型 0)中纯化的天然毒素 B
生化/生理作用
艰难梭菌毒素 A 和 B 是阳离子依赖性 UDP-葡萄糖葡萄糖基转移酶,是通过这些家族成员的单糖基化作用使 Rho(和 Rho 家族小 GTP 酶)失活的细胞毒素。该单糖基化的作用包括肌动蛋白细胞骨架失调、细胞变圆、细胞毒性和细胞信号改变。Rho 蛋白使用 UDP-葡萄糖作为共底物被毒素 A 和 B 单糖基化。Rho、Rac 和 Cdc42 属于 Rho 亚家族,其为这两种毒素的靶标。不被毒素 A 和 B 修饰的低分子量 GTP 结合蛋白包括 Ras、Rab、Arf 或 Ran 亚家族,以及异三聚体 G 蛋白。
使 Rho(和 Rho 家族小 GTPases)失活。导致肌动蛋白细胞骨架失调、细胞变圆、细胞毒性和细胞信号改变。
艰难梭菌是引起抗生素相关的假膜性结肠炎的细菌。该细菌产生两种高分子量外毒素,毒素 A 和 B。毒素 B 在体外对人结肠上皮的破坏作用比毒素 A 更强。
毒素 B 在诱导细胞聚集和肌动蛋白细胞骨架破坏方面的细胞毒性比毒素 A 高 100-1,000 倍。
特點和優勢
《受体分类和信号转导》手册的GTP结合蛋白(低分子量)页面有该化合物的介绍。想要浏览手册的其他页面, 请单击此处
这种化合物是环核苷酸研究的特色产品。点击此处发现更多特色环核苷酸产品。在sigma.com/discover-bsm可了解更多关于生物活性小分子的其他研究领域。
重構
在 250 μL 无菌蒸馏水中重悬 50 μg SKU 内容物,会使溶液含 0.05M Hepes,0.15 M 氯化钠和 5% 蔗糖,以及约 0.2 mg/mL 的毒素 B。
在 100 μL 无菌蒸馏水中重悬 2 μg SKU 内容物,会使溶液含 0.05M Hepes,0.15 M 氯化钠和 5% 蔗糖,以及约 0.02 mg/mL 的毒素 B。
其他說明
重悬后,可将重悬后的液体在 -80°C 到 -20°C 冷冻,从而使稳定保存时间延长至 1 年;但每次冻融循环都会导致聚集增加。应避免反复冻融和反复温度波动。
混合:轻轻旋转或用吹打混合。涡旋可能会促进聚集发生。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Nucleotide sequence of Clostridium difficile toxin B gene.
Barroso L A, et al.
Nucleic Acids Research, 18(13), 4004-4004 (1990)
Clostridium difficile toxin B is more potent than toxin A in damaging human colonic epithelium in vitro.
Riegler M, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 95(5), 2004-2011 (1995)
Glucosylation of Rho proteins by Clostridium difficile toxin B.
Just I, et al.
Nature, 375(6531), 500-500 (1995)