化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)(N(CC(O)C[n]2c3c(c4c2cccc4)cccc3)Cc1[o]ccc1)C
InChI
1S/C21H22N2O4S/c1-28(25,26)22(15-17-7-6-12-27-17)13-16(24)14-23-20-10-4-2-8-18(20)19-9-3-5-11-21(19)23/h2-12,16,24H,13-15H2,1H3
InChI 密鑰
OQAFDLPAPSSOHY-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
KL001 可以稳定隐花色素(CRY),防止泛素依赖性降解。
KL001 可以稳定隐花色素(CRY),防止泛素依赖性降解。 CRY 蛋白是反馈环的一部分,可作为抑制生物钟的 CLOCK-BMAL1 组份的转录抑制因子。 CRY 蛋白的 KL001 稳定导致昼夜节律周期延长,并且还抑制了胰高血糖素诱导的原代肝细胞糖异生。 影响昼夜节律的其他化合物包括酪蛋白激酶 I(CKI)抑制剂,例如 longdaysin(Sigma 货号 SML0127)和核受体 REV-ERB 的合成配体,例如 SR8278(Sigma 货号 S9576),但 KL001 似乎是第一个特异性作用于 CRY 蛋白的小分子。
特點和優勢
该化合物是基因调控研究推荐产品。点击此处 ,查看更多基因调控精选产品。想要了解有关生物活性小分子在其他研究领域应用的更多信息,请访问 sigma.com/discover-bsm。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Alfred G Tamayo et al.
FEBS open bio, 10(9), 1868-1879 (2020-07-28)
Transcriptional dynamics of cancer cells govern cell fate decisions and are therapeutically actionable drug targets. In this study, we engineered a circulating cancer cell line that secretes a luciferase reporter to capture constitutive and circadian clock-driven transcription dynamics over the
Xiaodong Zhuang et al.
iScience, 24(10), 103144-103144 (2021-09-22)
The coronavirus disease 2019 pandemic, caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) coronavirus, is a global health issue with unprecedented challenges for public health. SARS-CoV-2 primarily infects cells of the respiratory tract via spike glycoprotein binding to angiotensin-converting