Merck
SMB00541
Sigma-Aldrich
Sclerotioramine
≥95% (LC/MS-UV)
别名:
[(7R)-5-chloro-3-[(1E,3E,5S)-3,5-dimethylhepta-1,3-dienyl]-7-methyl-6,8-dioxo-2H-isoquinolin-7-yl] acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H24ClNO4
CAS号:
分子量:
389.87
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-UV)
形狀
solid
溶解度
DMSO: 1 mg/mL
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCC(/C=C(/C=C/C1=CC2=C(C(C(OC(C)=O)(C(C2=CN1)=O)C)=O)Cl)C)C
InChI
1S/C21H24ClNO4/c1-6-12(2)9-13(3)7-8-15-10-16-17(11-23-15)19(25)21(5,27-14(4)24)20(26)18(16)22/h7-12,23H,6H2,1-5H3/b8-7+,13-9+
InChI 密鑰
DOUKEKLEUAGITQ-NJHPPEEMSA-N
一般說明
Natural product derived from fungal source.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)