Merck
SMB00529
Sigma-Aldrich
比洛克波
≥95% (LC/MS-UV)
别名:
5-[((Z)-五癸-8-烯基]苯-1,3-二醇, 5-(8-十五碳烯基)-1,3-苯二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H34O2
CAS号:
分子量:
318.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-UV)
形狀
solid
溶解度
DMSO: 1 mg/mL
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC1=CC(O)=CC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=C1
InChI
1S/C21H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-16-20(22)18-21(23)17-19/h7-8,16-18,22-23H,2-6,9-15H2,1H3/b8-7-
InChI 密鑰
TUGAUFMQYWZJAB-FPLPWBNLSA-N
一般說明
来源于植物的天然产物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)