主要文件
SMB00517
Sigma-Aldrich
Deoxydehydrochorismic acid
≥95% (LC/MS-UV)
别名:
3-[(1-Carboxyvinyl)oxy]benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8O5
CAS号:
分子量:
208.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-UV)
形狀
solid
溶解度
DMSO: 1 mg/mL
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(O)C1=CC=CC(OC(C(O)=O)=C)=C1
InChI
1S/C10H8O5/c1-6(9(11)12)15-8-4-2-3-7(5-8)10(13)14/h2-5H,1H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI 密鑰
HGVAHYJMDVROLE-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Natural product derived from fungal source.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3