Merck
SMB00270
Sigma-Aldrich
曲霉菌素A1
≥95% (LC/MS-ELSD)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H56O12
分子量:
680.82
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](C)([C@@H]5CC[C@@]34C)C(O)=O)[C@@H]2[C@]1(C)O)C(=O)O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C36H56O12/c1-17-9-12-36(30(45)48-28-25(41)24(40)23(39)20(16-37)47-28)14-13-32(3)18(26(36)35(17,6)46)7-8-21-31(2)15-19(38)27(42)34(5,29(43)44)22(31)10-11-33(21,32)4/h7,17,19-28,37-42,46H,8-16H2,1-6H3,(H,43,44)/t17-,19-,20-,21-,22-,23-,24+,25-,26-,27+,28+,31-,32-,33-,34-,35-,36+/m1/s1
InChI 密鑰
YXSQSVWHKZZWDD-IWSVBZIKSA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)