Merck
SMB00261
Sigma-Aldrich
(−)-Olivil 4″-O-glucoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H34O12
CAS号:
分子量:
538.54
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1cc(ccc1O)[C@H]2OC[C@](O)(Cc3ccc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c(OC)c3)[C@@H]2CO
InChI
1S/C26H34O12/c1-34-18-8-14(4-5-16(18)29)24-15(10-27)26(33,12-36-24)9-13-3-6-17(19(7-13)35-2)37-25-23(32)22(31)21(30)20(11-28)38-25/h3-8,15,20-25,27-33H,9-12H2,1-2H3/t15-,20-,21-,22+,23-,24-,25-,26-/m1/s1
InChI 密鑰
SXGSYHDLSPXCMU-CTQTXEDXSA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3