Merck
SMB00188
Sigma-Aldrich
Conocarpan
≥95% (LC/MS-ELSD)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H18O2
CAS号:
分子量:
266.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C\C=C\c1ccc2O[C@H]([C@H](C)c2c1)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-4-13-5-10-17-16(11-13)12(2)18(20-17)14-6-8-15(19)9-7-14/h3-12,18-19H,1-2H3/b4-3+/t12-,18-/m1/s1
InChI 密鑰
GXJSAHXNLJFDPO-CGBXWHSCSA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)