主要文件
SYNF966024
SynthwareBuchner funnel with perforated plate
150 mL, joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 60 mm
别名:
Synthware F966024, filter funnel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F966024
容量
150 mL
150 mL
板外徑
60 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)