化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1cc(ccc1O)[C@H](O)[C@@H](C)Oc2c(OC)cc(CC=C)cc2OC
InChI
1S/C21H26O6/c1-6-7-14-10-18(25-4)21(19(11-14)26-5)27-13(2)20(23)15-8-9-16(22)17(12-15)24-3/h6,8-13,20,22-23H,1,7H2,2-5H3/t13-,20-/m1/s1
InChI 密鑰
ULZFTGWWPHYLGI-ZUOKHONESA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持