主要文件
SCP0057
Sigma-Aldrich
Bovine Adrenal Medulla Docosapeptide / BAM 22P
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C130H184N38O31S2
分子量:
2839.22
分類程式碼代碼:
51111800
NACRES:
NA.32
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
lyophilized
成份
Peptide Content, ≥70%
儲存條件
protect from light
儲存溫度
−20°C
相关类别
Amino Acid Sequence
Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Arg-Arg-Val-Gly-Arg-Pro-Glu-Trp-Trp-Met-Asp-Tyr-Gln-Lys-Arg-Tyr-Gly
應用
BAM-22P is peptide use to study the neurobiology of opioids and their receptors.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)