主要文件
SCP0022
Sigma-Aldrich
ANP [Des18-22] 4-23酰胺大鼠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C64H107N25O19S2
分子量:
1594.82
分類程式碼代碼:
51111800
NACRES:
NA.32
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
lyophilized
成份
Peptide Content, ≥70%
儲存條件
protect from light
儲存溫度
−20°C
相关类别
Amino Acid Sequence
Arg-Ser-Ser-Cys-Phe-Gly-Gly-Arg-Ile-Asp-Arg-Ile-Gly-Ala-Cys-NH2
應用
心钠素(ANP)是一种含有28个氨基酸的多肽血管扩张剂,可参与水、钠、钾的体内稳态。ANP可通过三种受体类型介导其作用:两个鸟苷酰环化酶受体(称为NPR1和NPR2)和利钠肽清除受体(NPR3/NPRC)。ANP(4-23)是利钠肽受体亚型NPR-C的选择性激动剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)