重組細胞
expressed in human cells
形狀
liquid
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
SOLVO Biotechnology为外排和摄取转运蛋白提供即用型测定试剂盒。SOLVO′s PREDIVEZ囊泡转运测定试剂盒适用于外排转运蛋白抑制研究。该试剂盒旨在测试一种或多种测试化合物对探针底物囊泡转运的抑制作用。在大多数情况下,包括荧光探针底物。试剂盒包含进行所需的药物-转运蛋白相互作用测定所需的所有试剂和溶液。
應用
PREDIVEZ™囊泡运输试剂盒可用于评估人ATP结合盒亚家族B成员1(ABCB1)功能和多药耐药相关蛋白2(MRP2)外排转运蛋白功能。
PREDIVEZ囊泡运输试剂盒是研究药物转运蛋白相互作用的简单而强大的工具。它提供了有关ABC转运蛋白与候选药物之间可能影响荧光或放射性标记或冷转运的任何相互作用的信息。
PREDIVEZ囊泡转运试剂盒包含运行囊泡转运测定所需的缓冲液,探针底物和参考抑制剂(足以用于300孔/试剂盒-相当于现有的9-cpd PV试剂盒)。测定方案,计算模板和示例数据文件可在SOLVO网站上找到。
运输膜和控制膜分开销售。 该PREDIVEZ囊泡运输试剂盒需要以下转运膜和相应的控制膜:
SSB-BCRP-M-VT BCRP人膜囊泡部件号SBVT09-1EA和相应的控制膜SB-M-CTRL部件号SBCT02-1EA
SB-BCRP-HEK293-VT BCRP人膜囊泡部件号SBVT17-1EA和相应的控制膜SB-HEK293-Mock-CTRL部件号SBCT06-1EA
PREDIVEZ囊泡转运试剂盒包含运行囊泡转运测定所需的缓冲液,探针底物和参考抑制剂(足以用于300孔/试剂盒-相当于现有的9-cpd PV试剂盒)。测定方案,计算模板和示例数据文件可在SOLVO网站上找到。
运输膜和控制膜分开销售。 该PREDIVEZ囊泡运输试剂盒需要以下转运膜和相应的控制膜:
SSB-BCRP-M-VT BCRP人膜囊泡部件号SBVT09-1EA和相应的控制膜SB-M-CTRL部件号SBCT02-1EA
SB-BCRP-HEK293-VT BCRP人膜囊泡部件号SBVT17-1EA和相应的控制膜SB-HEK293-Mock-CTRL部件号SBCT06-1EA
法律資訊
PREDIVEZ is a trademark of Solvo Biotechnology
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
閃點(°F)
188.6 °F
閃點(°C)
87 °C
Impact of probe compound in MRP2 vesicular transport assays
Kidron H , et al.
European Journal of Pharmaceutical Sciences, 46(1-2), 100-105 (2012)
ABCB1 transports Seliciclib (R-Roscovitine), a cyclin-dependent kinase inhibitor
Rajnai Z, et al.
Drug Metabolism and Disposition, dmd-110 (2010)