分子量
36
48
49
50
52
53
54
物種活性
rat, human, mouse
濃度
1.24mg/ml
技術
western blot: 1:500-1:2000
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
phosphorylation (pSer397)
基因資訊
human ... YAP1(10413)
免疫原
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S397 of human YAP1.
外觀
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
儲存和穩定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
SAB5700541-100UL | 4065265176866 |